Przejdź do
SML0235
CDPPB
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Cyano-N-1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H16N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O=C(Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3)c4cccc(c4)C#N
InChI
1S/C23H16N4O.H2O/c24-16-17-8-7-11-19(14-17)23(28)25-22-15-21(18-9-3-1-4-10-18)26-27(22)20-12-5-2-6-13-20;/h1-15H,(H,25,28);1H2
InChI key
GZHZEGYXLNXEBV-UHFFFAOYSA-N
Application
CDPPB may be used in mGluR5-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
CDPPB is a glutamate metabotropic mGluR5 positive allosteric modulator.
CDPPB is an mGluR5 positive allosteric modulator
Activation of metabotropic glutamate 5 receptor by CDPPB enhances the function of NMDA receptor and markers of neuronal plasticity. This improves recognition memory and cognition deficits in schizophrenia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AG374AB5675665495
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
97%
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)