Przejdź do
SML0263
PF-04217903
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[1-(6-Quinolinylmethyl)-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyrazin-6-yl]-1H-pyrazole-1-ethanol methanesulfonate (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N8O·CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.OCCn1cc(cn1)-c2cnc3nnn(Cc4ccc5ncccc5c4)c3n2
InChI
1S/C19H16N8O.CH4O3S/c28-7-6-26-12-15(9-22-26)17-10-21-18-19(23-17)27(25-24-18)11-13-3-4-16-14(8-13)2-1-5-20-16;1-5(2,3)4/h1-5,8-10,12,28H,6-7,11H2;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
HBEMHKVWZJTVOC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MET(4233)
Application
PF-04217903 has been used as tyrosine-protein kinase Met (C-Met) selective inhibitor in Madin-Darby Canine kidney (MDCK) cells and NT2D1 non-seminoma cells.
Biochem/physiol Actions
PF-04217903 is a c-Met inhibitor.
PF-04217903 is a highly selective, potent inhibitor of the hepatocyte growth factor receptor c-Met. PF-04217903 inhibits endogenous, wild type c-Met in A549 human lung carcinoma cells with an IC50 of 4.8 nM. The compund displays 1000-fold selectivity against a panel of 208 other kinases.
PF-04217903 is an ATP-competitive inhibitor. It elicits antiangiogenic functionality. PF-04217903 inhibits c-Met phosphorylation in xenograft models leading to partial tumor growth suppression.
Features and Benefits
This compound is featured on the Met page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0380CB_93062220
vibrant-m
A1H4
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93062220, Reactivity: Anti-Madin-Darby canine kidney cell E-cadherin (uvomorulin)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)