Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł 1581,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12N6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
VAS2870, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
C(c1ccccc1)n2nnc3c(Sc4nc5ccccc5o4)ncnc23
InChI
1S/C18H12N6OS/c1-2-6-12(7-3-1)10-24-16-15(22-23-24)17(20-11-19-16)26-18-21-13-8-4-5-9-14(13)25-18/h1-9,11H,10H2
InChI key
HZSOKHVVANONPV-UHFFFAOYSA-N
Application
VAS2870 has been used as a nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase (NOX) inhibitor:
- to study the importance of NOX-derived reactive oxygen species in cytoskeletal organization, proper localization of E-cadherin and cell motility during zebrafish epiboly
- to study the function of Nox2 and Nox4 in lipopolysaccharide (LPS)-induced intestinal injury in high-fat diet (HFD) fed mice
- to reduce the reactive oxygen species level and study its influence on inhibiting the induction of trained innate immunity in monocytes
Biochem/physiol Actions
VAS2870 is a cell-permeable and specific NADPH oxidase (NOX) inhibitor that effectively suppresses growth factor-mediated ROS liberation in VSMC.
VAS2870 is a cell-permeable and specific NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
In addition to NOX4 inhibition, VAS2870 is also known to supress the reactive oxygen species (ROS) production in several cell types. It effectively impairs cell growth and increases apoptosis induced by transforming growth factor β (TGF-β) in liver cancer cells. Thus, inhibition of NOX enzymes by VAS2870 may be considered as a potential therapeutic strategy for liver cancer.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?