Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc2c(cc1C3(CC3)c4ccc(cn4)C(O)=O)C(C)(C)CCC2(C)C
InChI
1S/C24H29NO2/c1-15-12-18-19(23(4,5)9-8-22(18,2)3)13-17(15)24(10-11-24)20-7-6-16(14-25-20)21(26)27/h6-7,12-14H,8-11H2,1-5H3,(H,26,27)
InChI key
SLXTWXQUEZSSTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LG100268 (LG268) is a potent and selective rexinoid and retinoid-X receptor (RXR) agonist. LG100268 binds to the α, β and γ RXR receptors with an IC50 = 3-4 nM and has no activity at the RAR retinoic acid receptors.
LG100268 is a retinoid-X receptor (RXR) agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description analytical standard | description ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility H2O: ≥5 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![6-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/182/124/8af6c3bd-3ba2-404c-b2a6-ba9ac211cea0/640/8af6c3bd-3ba2-404c-b2a6-ba9ac211cea0.png)