Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 660,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.48
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3
InChI
1S/C20H24N2O7S/c1-30(27,28)17-3-2-15(7-16(17)22(25)26)19(24)29-11-18(23)21-20-8-12-4-13(9-20)6-14(5-12)10-20/h2-3,7,12-14H,4-6,8-11H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
BTXTVUJWNPMQBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MLS000389544 is a selective and potent methylsulfonylnitrobenzoate thyroid hormone receptor β (TRβ) antagonist that blocks the association of TRβ with steroid receptor coactivator 2 (SRC2).
MLS000389544 is a selective and potent methylsulfonylnitrobenzoate thyroid hormone receptor β (TRβ) antagonist that blocks the association of TRβ with steroid receptor coactivator 2 (SRC2). It effectively block TR-mediated gene transcription. MLS000389544 is selective for TR over other NR family members. It appears to act by irreversible mechanisms and target cysteine residues in the coactivator binding pocket.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?