Przejdź do
SML0294
ABL127
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3R)-1,2-Dicarboxylic acid, 3-cyclopentyl-4-oxo-3-phenyl-1,2-diazetidine 1,2-dimethyl ester, (3R)-Dimethyl 3-cyclopentyl-4-oxo-3-phenyl-1,2-diazetidine-1,2-dicarboxylate, CID24856225
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
2431,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
2431,00 zł
Cena katalogowa2860,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@](C2=CC=CC=C2)(C3CCCC3)N(C(OC)=O)N1C(OC)=O
InChI
1S/C17H20N2O5/c1-23-15(21)18-14(20)17(13-10-6-7-11-13,19(18)16(22)24-2)12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9,13H,6-7,10-11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI key
ZRHWCAFAIHTQKD-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
ABL127 is a potent and selective inhibitor of Protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1 or PPME-1).
ABL127 is a potent and selective inhibitor of Protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1 or PPME-1). IC50 values were 11.1 nM and 6.4 nM in MDA-MB-231 and HEK 293T cells with no activity detected against >50 other serine hydrolases. PME-1 regulates the methylesterification state of protein phosphatase 2A (PP2A) and is implicated in cancer and neurodegeneration.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)