Przejdź do
SML0313
Pimelic Diphenylamide 106
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Compound 106, Inhibitor 106, N1-(2-Aminophenyl)-N7-(4-methylphenyl)-heptanediamide, RGFA 8, TC-H 106
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
436,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
436,05 zł
Cena katalogowa513,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2N)cc1
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
InChI key
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
106 is a Class I HDAC inhibitor, demonstrating no activity against class II HDACs. It is a slow, tight-binding inhibitor of HDACs 1, 2, and 3, with a preference toward HDAC3 with Ki of 14 nM, 15 times lower than the Ki for HDAC1.
106 is a potent Class I HDAC inhibitor, demonstrating no activity against class II HDACs.
Pimelic diphenylamides has the ability to enhance the expression of the frataxin gene in lymphocytes from Friedreich ataxia patients.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
382173P4500133240
description
≥98% (HPLC)
description
The Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, also referenced under CAS 937039-45-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
98%
description
≥95.0% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98%
assay
≥95.0% (NT)
form
powder
form
solid
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
ethanol: 2.5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)