Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł 604,35 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
604,35 zł
Cena katalogowa711,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
FR180204, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1n[nH]c2nnc(cc12)-c3c(nn4ccccc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C18H13N7/c19-17-12-10-13(20-22-18(12)23-21-17)15-14-8-4-5-9-25(14)24-16(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H3,19,21,22,23)
InChI key
XVECMUKVOMUNLE-UHFFFAOYSA-N
Application
FR180204 has been used as ERK inhibitor:
- to block extracellular-signal-regulated kinase (ERK) in order to validate whether homeobox B7 (HOXB7) regulates the migration and proliferation process via AKT/mitogen-activated protein kinases (MAPK) signaling
- of extracellular-signal-regulated kinase (ERK) to study the effects of signaling pathway inhibitors on differentiation and cell traction stress
- to determine if phosphorylation of this signaling protein is essential for mesenchymal stromal cell (MSC) derived therapeutic efficacy
Biochem/physiol Actions
FR180204 is a potent, cell-permeable, ATP-competitive inhibitor of ERK1 and ERK2 (mitogen-activated protein kinase (MAPK)/extracellular-signal-regulated kinases (ERK) 1/2).
FR180204 is a potent, selective, cell-permeable, ATP-competitive inhibitor of ERK1 and ERK2.
It can be used to study the roles of ERK as well as for drug development.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - |
| color faintly yellow to dark yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?