Przejdź do
SML0326
GTS-21
≥97% (HPLC), α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, powder
Synonim(y):
3-(2,4-Dimethoxybenzylidene)-anabaseine dihydrochloride, DMBX-anabaseine, DMXB, DMXB-A, GTS21
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GTS-21, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(\C=C2/CCCN=C2c3cccnc3)c(OC)c1
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
InChI key
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
Application
GTS-21 has been used:
  • as an α7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) partial agonist to elucidate its anti-inflammatory effects in mouse macrophages
  • to test its protective effect on the renal injury induced by lipopolysaccharide (LPS)
  • to test its effect on microvascular inflammation in endotoxemia induced by LPS
Biochem/physiol Actions
GTS-21 is a selective agonist at α-7 nicotinic receptors with anti-inflammatory and cognition enhancing activities. GTS-21 has also been investigated for the treatment of schizophrenia.
GTS-21 is a selective agonist at α-7 nicotinic receptors.
GTS-2, a derivative of anisine is an immunomodulatory drug. It is used for treating pancreatitis and septicemia. GTS-2 inhibits the pro-inflammatory cytokines especially the interleukin-6 (IL6) and tumor necrosis factor (TNF) in sepsis and endotoxemia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857463PERMBF410EPERMBF410CP
DGTS-d9 Avanti Research™ - A Croda Brand 857463P, powder
Avanti
857463P
DGTS-d9
description
≥97% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 857463P, powder
description
10% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
description
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
assay
≥97% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)