Przejdź do
SML0330
S3I-201
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]acetyl]amino]-benzoic acid, NSC 74859
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
1768,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Cena katalogowa540,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(=O)Nc2ccc(C(O)=O)c(O)c2
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
InChI key
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
Application
S3I-201 has been used as a signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitor:
  • to confirm the role of STAT3 phosphorylation in interleukin (IL)-33 production in lung epithelial cells and IL-22 mRNA expression in sorted group 3 innate lymphoid cells (ILC3s)
  • to study the cellular response of STAT3 triggered by β-hexaclorocyclohexane (β-HCH) in various cell lines
  • to examine the influence of STAT3 in response to angiotensin II (ang II) on induction of fibrotic proteins in kidney epithelial cells
Biochem/physiol Actions
S3I-201 is a cell-permeable Stat3 inhibitor that binds to the Stat3-SH2 domain, prevents Stat3 phosphorylation/activation, dimerization, and DNA-binding.
S3I-201 is a cell-permeable Stat3 inhibitor.
Inhibition of signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activity by S3I-201 may be a potential therapeutic strategy for hypertensive kidney disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
573102573130SML0416
description
≥97% (HPLC)
description
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
description
InSolution,≥95%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
light beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S3I-201
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)