Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
S-Allyl-L-cysteine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -15°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CSCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ZFAHNWWNDFHPOH-YFKPBYRVSA-N
General description
S-Allyl-L-cysteine has anti-inflammatory properties. It inhibits prooxidant enzymes and chelates metals. S-Allyl-L-cysteine exhibits hypoglycemic and cholesterol-lowering effects. It prevents apoptosis, lowers the activity of inducible nitric oxide synthase and blocks nuclear factor kappa B activity.
Biochem/physiol Actions
S-allyl-L-cysteine is a sulfur containing amino acid found in garlic with antioxidant, anti-cancer, antihepatotoxic, neuroprotective and neurotrophic activity.
S-allyl-L-cysteine is a sulfur containing amino acid found in garlic with antioxidant, anti-cancer, antihepatotoxic, neuroprotective and neurotrophic activity. S-allyl-L-cysteine has potent activity in several animal models of ischemic injury and Alzhemer′s disease.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Allyl-L-cysteine
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?