Przejdź do
SML0340
Hydroxy-Dynasore
≥98% (HPLC), dynamin inhibitor, powder
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid 2-[(2,4,5-trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2,4,5-trihydroxyphenyl)methylidene]naphthalene-2-carbohydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
1946,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydroxy-Dynasore, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c(\C=N\NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
InChI
1S/C18H14N2O5/c21-14-8-17(24)16(23)7-12(14)9-19-20-18(25)13-5-10-3-1-2-4-11(10)6-15(13)22/h1-9,21-24H,(H,20,25)/b19-9+
InChI key
UAXHPUSKEWEOAP-DJKKODMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Hydroxy-Dynasore is a cell permeable and potent dynamin inhibitor that prevents uptake of recombinant botulinum neurotoxin A heavy chain binding domain (BoNT/A-Hc). Apparently, Hydroxy-Dynasore prevents dynamin-mediated fission of endocytic vesicles from the plasma membrane.
Hydroxy-Dynasore is a cell permeable and potent dynamin inhibitor.
Other Notes
Air sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324413D7693324410
description
≥98% (HPLC)
description
The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
-
description
The Dynamin Inhibitor I, Dynasore, also referenced under CAS 304448-55-3, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 16 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)