Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Importazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCCC3)=NC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C20H22N4/c1-15(16-9-3-2-4-10-16)21-19-17-11-5-6-12-18(17)22-20(23-19)24-13-7-8-14-24/h2-6,9-12,15H,7-8,13-14H2,1H3,(H,21,22,23)
InChI key
HKGJEZIGDHFJFL-UHFFFAOYSA-N
Application
Importazole has been used:
- to inhibit importin-β and to elucidate the mechanism of enhanced nuclear localization of heat shock protein 70 (HSP70) by vaccinia-related kinase 3 (VRK3)
- to treat COS?7 cells transfected with the expressing vectors of WT HNF4α , S78A, and S78D to study its effect
- as a KPNB inhibitor to determine whether CREB-regulated co-activator 1 (CRTC1) would be escorted into the nucleus by the classical nuclear localizing sequence (NLS)- dependent machinery
- as a functional inhibitor of Importin β in embryo treatment
- as an importin inhibitor to treat the transfected H1299 cells to block nuclear translocation of phosphorylated p53-RS
Biochem/physiol Actions
Importazole is an inhibitor of importin-β transport receptors.
Importazole is an inhibitor of importin-β transport receptors. During interphase, the transport receptor importin-β carries cargoes into the nucleus, where RanGTP releases them. Importazole somehow disrupts the importin/RAN interaction. Importazole is selective among other transporters. Compounds are imported into, but not out of, cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Importazole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?