Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Methylstat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)OCC3=CC=C(CNCCCCN(O)C(/C=C/C(OC)=O)=O)C=C3
InChI
1S/C28H31N3O6/c1-36-27(33)16-15-26(32)31(35)18-5-4-17-29-19-21-11-13-22(14-12-21)20-37-28(34)30-25-10-6-8-23-7-2-3-9-24(23)25/h2-3,6-16,29,35H,4-5,17-20H2,1H3,(H,30,34)/b16-15+
InChI key
MUJOCHRZXRZONW-FOCLMDBBSA-N
Biochem/physiol Actions
Methylstat is an inhibitor of the Jumonji C domain-containing histone trimethyl demethylases (JHDMs).
Methylstat is an inhibitor of the Jumonji C domain-containing histone trimethyl demethylases (JHDMs). Methylstat inhibits the activity of JMJD2C (IC50 = 4.3 μM), with similar potency against JMJD2E and JMJD3. The compound has poor activity against dimethyl demethylases, and does not inhibit class I or II HDACs. Methylsat blocks proliferation of the esophageal carcinoma cell line KYSE150 with an IC50 value of 5.1 μM.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?