Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł 1683,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Kartogenin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C(C=CC=C3)=C3C(O)=O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kartogenin induces the selective differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes.
Kartogenin induces the selective differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes. Kartogenin binds to filamin A, and disrupts the specific interaction between filamin A and CBFβ (core-binding factor β subunit). Apparently, kartogenin induces chondrogenesis by regulating the nuclear localization of CBFβ.
Kartogenin is a small heterocyclic compound. It is involved in regulating runt-related transcription factor 1 (RUNX1), which plays an important role in chondrocyte proliferation and survival.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The CBFβ Activator, Kartogenin modulates the biological activity of CBFβ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. |
| form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >15 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?