Przejdź do
SML0374
U-104
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]amino]-benzenesulfonamide, NSC 213841
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12FN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)NC2=CC=C(F)C=C2
InChI
1S/C13H12FN3O3S/c14-9-1-3-10(4-2-9)16-13(18)17-11-5-7-12(8-6-11)21(15,19)20/h1-8H,(H2,15,19,20)(H2,16,17,18)
InChI key
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
U-104 is a carbonic anhydrase IX (CAIX) inhibitor and a CAXII inhibitor.
U-104 is an inhibitor of CA IX that binds only to CA IX under hypoxic conditions in vivo. The binding results in significant inhibition of tumor growth and metastasis formation in both spontaneous and experimental models of metastasis. U-104 reduces the medium acidity by inhibiting the catalytic activity of the CA IX. It binds specifically only to hypoxic cells expressing CA IX.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3445SML3882CB_03062505
vibrant-m
OX-104
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)