Przejdź do
SML0396
Tafenoquine succinate
≥95% (HPLC), primaquine analog, powder
Synonim(y):
N-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine, SB-252263, WR 238605
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28F3N3O3 · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tafenoquine succinate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1
InChI
1S/C24H28F3N3O3.C4H6O4/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
CQBKFGJRAOXYIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tafenoquine is an antimalarial primaquine analog being investigated to treat and prevent Plasmodium vivax infections. It can eliminate both blood and liver stages of Plasmodium vivax. Tafenoquine has also been tested as a therapy for leishmaniasis.
Tafenoquine is an antimalarial.
Tafenoquine has been generally generated for oral administration and drug absorption increases when taken along with food. It is known to possess a longer half life.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W471912
description
≥95% (HPLC)
description
natural, ≥99%, FG
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)