Przejdź do
SML0413
FQI1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-(2-Ethoxyphenyl)-7,8-dihydro-1,3-Dioxolo[4,5-g]quinolin-6(5H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1300,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1300,50 zł
Cena katalogowa1530,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC(C2=CC=CC=C2OCC)C3=CC4=C(OCO4)C=C3N1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-2-21-15-6-4-3-5-11(15)12-8-18(20)19-14-9-17-16(7-13(12)14)22-10-23-17/h3-7,9,12H,2,8,10H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
YKSYGLXHLSPWLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FQI1 inhibits the DNA-binding activity of LSF, a ubiquitous transcription factor that is up regulated in many hepatocellular carcinomas (HCC). FQI1 inhibits LSF-dependent luciferase reporter expression, blocks proliferation in cancer cell lines, and induces apoptosis in liver cancer cells but is not toxic to primary hepatocytes. FQI1 also inhibits tumor growth in a mouse HCC xenograft model.
FQI1 is an inhibitor of transcription factor LSF.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)