Przejdź do
SML0423
ML194
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(2,4-Difluorophenyl)-5-[[2-[[(1,1-dimethylehyl)amino]thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester, CID-9581011, CID9581011, Methyl 5-[(E)-(tert-butylcarbamothioylhydrazinylidene)methyl]-1-(2,4-difluorophenyl)pyrazole-4-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
510,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19F2N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
510,85 zł
Cena katalogowa601,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1cnn(-c2ccc(F)cc2F)c1\C=N\NC(=S)NC(C)(C)C
InChI
1S/C17H19F2N5O2S/c1-17(2,3)22-16(27)23-20-9-14-11(15(25)26-4)8-21-24(14)13-6-5-10(18)7-12(13)19/h5-9H,1-4H3,(H2,22,23,27)/b20-9+
InChI key
CYNLZIBKERMMOA-AWQFTUOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML194 (CID9581011) is an antagonist of GPR35, a GPRC receptor expressed in nervous system tissue, in the GI tract particularly in pancreas and small intestine, followed by colon, spleen, and immune cells, and also expressed in gastric carcinomas. GPR35 is being investigated for potential therapeutic importance in a variety of areas including pain, hypertension, cancer, diabetes and asthma. ML194 is more membrane penetrant and more potent than earlier synthetic antagonists, with an IC50 of 160nM. ML194 was also found to rescue the cell-surface expression of mutant GPR35 receptors, likely acting as a pharmacological chaperone to alter the misfolded receptor structure.
ML194 is an antagonist of GPR35.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the G Proteins (Heterotrimeric) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2884SML4097SML1340
CID 2745687 ≥98% (HPLC)
SML4097
CID 2745687
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)