Przejdź do
SML0424
ST247
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[[[4-(Hexylamino)-2-methoxyphenyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)OC)c(OC)c1
InChI
1S/C19H26N2O5S2/c1-4-5-6-7-11-20-14-8-9-15(16(13-14)25-2)21-28(23,24)17-10-12-27-18(17)19(22)26-3/h8-10,12-13,20-21H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
MRWCGEOYGFZZCJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ST247 is a PPAR β/δ inverse agonist.
ST247 is a PPAR β/δ selective inverse agonist. The compound is based on the structure of GSK0660, and is 10-fold more potent in blocking the transcription of endogenous target genes: ST247 IC50 = 19 nm vs. GSK0660 IC50 = 210 nM.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)