Przejdź do
SML0430
PR-619
≥95% (HPLC), deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor, powder
Synonim(y):
2,6-Diamino-3,5-dithiocyanopyridine, Thiocyanic acid C,C′-(2,6-diamino-3,5-pyridinediyl) ester; 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PR-619, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c(SC#N)cc1SC#N
InChI
1S/C7H5N5S2/c8-2-13-4-1-5(14-3-9)7(11)12-6(4)10/h1H,(H4,10,11,12)
InChI key
ZXOBLNBVNROVLC-UHFFFAOYSA-N
Application
PR-619 has been used:
  • as a component of lysis buffer and also as a deubiquitinase inhibitor to treat proteins derived from SILAC-labeled Jurkat cells
  • as a pan-deubiquitinase inhibitor to study its effect on adenoassociated virus (AAV) transduction
  • in radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA) buffer used for ubiquitination assays
Biochem/physiol Actions
PR-619 cell permeable, broad spectrum deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor; general deubiquitylase (DUB) inhibitor.
PR-619 is a cell permeable broad spectrum deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor. PR-619 induces the accumulation of polyubiquitylated proteins in cells without directly affecting proteasome activity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)