Przejdź do
SML0436
BNS-22
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-[(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)carbonyl]-5,7-dimethoxy-4-propyl-2H-chromen-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C2C(OC(C=C2CCC)=O)=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4CCC3)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
InChI key
LRPUQCTZOSTSGL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BNS-22 is a DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor.
BNS-22 is a derivative of natural product GUT-70 isolated from the stem bark of Calophyllum brasiliense exhibits antiproliferative activity against human cancer cells. It appears that BNS-22 is a specific DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor. BNS-22 does not induce DNA damage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3112
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)