This material is not reported as being light sensitive.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
576,00 zł
Nazwa produktu
SU-5402, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1c[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c1CCC(O)=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
InChI key
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
Application
- in cell signalling experiments to stimulate cells for MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay
- to study its effect on the expression of osteogenic markers and expression of osteoprotegerin and RANKL (runt-related transcription factor(RUNX)-2
- to prepare a stock solution with DMSO (Dimethyl superoxide) for cell culture medium and also to co-treat embryos
- to study its effect on osteogenic markers.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC50 = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP). |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form lyophilized solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 25 mg/mL |
| color light yellow to dark orange | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SU-5402
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is SU5402 SML0443 light sensetive?