Przejdź do
SML0448
URB937
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclohexylcarbamic acid 3′–carbamoyl–6–hydroxybiphenyl–3–yl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
367,20 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
367,20 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C3CCCCC3)C(=O)Oc1cc(c(cc1)O)c2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C20H22N2O4/c21-19(24)14-6-4-5-13(11-14)17-12-16(9-10-18(17)23)26-20(25)22-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9-12,15,23H,1-3,7-8H2,(H2,21,24)(H,22,25)
InChI key
CMEQHOXCIGFZNJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor that is actively excluded from the CNS by the membrane transporter ABCG2. The ED50 for inhibition of FAAH activity in the brain is 200 times higher than inhibition of renal FAAH activity. In vivo administration of URB937 elevates anandamide levels in peripheral tissues, and attenuates acetic acid-induced writhing, hyperalgesia in a sciatic nerve ligation model, and pain and edema in carrageenan injected paws.
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA007425
description
≥95% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)