Przejdź do
SML0450
5-BDBD
≥98% (HPLC), P2X4 inhibitor, powder
Synonim(y):
5-(3-Bromophenyl)-1,3-dihydro-2H-Benzofuro[3,2-e]-1,4-diazepin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-BDBD, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc(c1)C2=NCC(=O)Nc3c2oc4ccccc34
InChI
1S/C17H11BrN2O2/c18-11-5-3-4-10(8-11)15-17-16(20-14(21)9-19-15)12-6-1-2-7-13(12)22-17/h1-8H,9H2,(H,20,21)
InChI key
NKYMVQPXXTZHSF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-BDBD is a specific inhibitor of P2X4.
5-BDBD is a specific inhibitor of P2X4. The compound inhibits P2X4 currents in CHO cells with an IC50 of 500 nM.
In native tissues, 5-BDBD is considered as a beneficial antagonist to analyze the effect of P2X receptors (P2XRs) subtype P2X4R.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-BDBD
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)