Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1CN2CCC(CC2)N3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C25H32N4O/c1-19-6-2-3-7-20(19)18-27-14-10-21(11-15-27)28-16-12-22(13-17-28)29-24-9-5-4-8-23(24)26-25(29)30/h2-9,21-22H,10-18H2,1H3,(H,26,30)
InChI key
CWPKTBMRVATCBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TBPB is a highly selective Muscarinic M1 receptor allosteric agonist.
TBPB is a highly selective Muscarinic M1 receptor allosteric agonist. It activates M1 through an allosteric site rather than the orthosteric acetylcholine binding site, which is likely critical for its selectivity. Muscarinic 1 (M1) receptors are expressed in brain regions responsible for attention and memory, including hippocampus, cortex, and striatum. M1 activation is a proposed mechanism for increasing information processing in disease states, such as Alzheimer′s. M1 agonists are being studied as potential therapeutic agents to treat Alzheimer′s disease and the cognitive and negative symptoms of schizophrenia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description sublimed | description Dye content 75 % |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (sublimed, HPLC) | assay ≥75.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?