Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
499,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1C(=O)NCc2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C15H11Cl2NO3/c16-10-2-1-3-11(17)14(10)15(19)18-7-9-4-5-12-13(6-9)21-8-20-12/h1-6H,7-8H2,(H,18,19)
InChI key
NMKJFZCBCIUYHI-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its cryoprotective effects on H2O2-induced Achilles tendinopathy in mice Achilles tenocytes
- to study its protective effects against alcohol-derived DNA damage in ALDH2 knock out mice
- to study its effects on cutaneous wound healing in mice
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The ALDH2 Agonist, Alda-1, also referenced under CAS 349438-38-6, controls the biological activity of ALDH2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications. | description targeting mouse Aldh2 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alda-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?