Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 839,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H33N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.64
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Elacridar, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cccc2C(=O)c3cccc(C(=O)Nc4ccc(CCN5CCc6cc(OC)c(OC)cc6C5)cc4)c3Nc12
InChI
1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)
InChI key
OSFCMRGOZNQUSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Elacridar has been used:
- as a chemical to decipher the link between autophagy and the mechanism of resistance to sunitinib
- as an ATP-binding cassette sub-family B member 1 inhibitor to study its effects on the NSC23766 cytotoxicity
- to treat rhodamine 123 (Rh123) labeled cells to set sorting gates in fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Biochem/physiol Actions
GF120918 (Elacridar) is a very potent inhibitor of the ABC transporters MDR-1 (P-gp) and BCRP. GF120918 increases the bioavailability of cytotoxic anti-tumor drugs, and also leads to increased levels of anti-HIV drugs in the brain and CNS.
GF120918 (Elacridar) is an inhibitor of MDR-1 (P-gp).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description microbial |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow |
| shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?