Przejdź do
SML0505
Tienilic Acid
≥98% (HPLC), P450 inhibitor, powder
Synonim(y):
Ticrynafen, Tienylic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-thienylcarbonyl)phenoxy]-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8Cl2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
254-826-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tienilic Acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(c(Cl)c1Cl)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C13H8Cl2O4S/c14-11-7(13(18)9-2-1-5-20-9)3-4-8(12(11)15)19-6-10(16)17/h1-5H,6H2,(H,16,17)
InChI key
AGHANLSBXUWXTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tienilic Acid (Ticrynafen) is a P450 inhibitor, a specific suicide substrate for CYP2C9 and CYP2C10. It was once used as a loop diuretic drug with uric acid-lowering (uricosuric) actvity, but was removed from market because of hepatotoxicity.
Tienilic Acid is a P450 inhibitor, a specific suicide substrate for CYP2C9 and CYP2C10.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)