Przejdź do
SML0510
S 26948
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[4-[2-(6-Benzoyl-2-oxo-3(2H)-benzothiazolyl)ethoxy]phenyl]methyl]-propanedioic acid 1,3-dimethyl ester, S26948
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
521,05 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H25NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
521,05 zł
Cena katalogowa613,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(OCCN2C(=O)Sc3cc(ccc23)C(=O)c4ccccc4)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C28H25NO7S/c1-34-26(31)22(27(32)35-2)16-18-8-11-21(12-9-18)36-15-14-29-23-13-10-20(17-24(23)37-28(29)33)25(30)19-6-4-3-5-7-19/h3-13,17,22H,14-16H2,1-2H3
InChI key
NSMJEHGOMXSLCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S 26948 is a partial PPARγ agonist; selective PPARγ modulator (SPPARγM).
S 26948 is a selective PPARγ modulator (SPPARγM). S 26948 is as effective as rosiglitazone in reducing insulin resistance and lipid homeostasis, but does not increase body or white adipose tissue weight. S 26948 also leads to different co-activatior recruitment to PPARγ than rosiglitazone.
S 26948 belongs to the non-thiazolidinedione (TZD) class of drugs. It has the potential to treat diabetes and atherogenesis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0149M6191S1950
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 26 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)