Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17F3N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCNC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C20H17F3N4O3/c21-20(22,23)30-16-6-4-15(5-7-16)27-18-11-17(25-12-26-18)13-2-1-3-14(10-13)19(29)24-8-9-28/h1-7,10-12,28H,8-9H2,(H,24,29)(H,25,26,27)
InChI key
IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRC-Abl inhibitor
GNF-5 is a BRC-Abl inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Abl page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
GNF-5 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GNF-5 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL, H2O: <2 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to beige | color off-white | color yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?