Przejdź do
SML0527
Epalrestat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
684,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1\C(=C/C(=C/c2ccccc2)/C)\C(=O)N(C1=S)CC(=O)O
InChI
1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8-
InChI key
CHNUOJQWGUIOLD-NFZZJPOKSA-N
Application
Epalrestat has been used as an aldose reductase inhibitor:
  • in the dahomey larvae diet fed forDrosophila
  • for non-irradiated and X-ray irradiated human aldose reductase
  • to test its protective effect in mice with bleomycin-induced pulmonary fibrosis
Biochem/physiol Actions
Epalrestat inhibits Aldose Reductase (AR) involved in the rate limiting step in the conversion of glucose to sorbitol under hyperglycemic conditions. Aldose reductase has been the target of multiple clinical investigatons to treat diabetic neuropathy and retinopathy. Epalrestat is an approved drug in Japan and India, used for the treatment of diabetic neuropathy.
Epalrestat is an Aldose Reductase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Light sensitve
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7479ABN2191
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)