Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł 2133,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.47
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
T863, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)Oc2ncnc(N)c2N=C1c3ccc(cc3)[C@@H]4CC[C@H](CC4)CC(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-22(2)19(26-18-20(23)24-12-25-21(18)29-22)16-9-7-15(8-10-16)14-5-3-13(4-6-14)11-17(27)28/h7-10,12-14H,3-6,11H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,23,24,25)/t13-,14-
InChI key
FUIYMYNYUHVDPT-HDJSIYSDSA-N
Application
T863 has been used as a diglyceride acyltransferase (DGAT1) inhibitor:
- to provide the opportunity to precisely control the DGAT inhibition
- to treat mouse embryonic fibroblasts (MEFs) to analyse lipid droplet biogenesis
- to specifically block neutral lipid synthesis and lipid droplet formation in HT-1080 cells
- to block lipid droplet (LD) formation
Biochem/physiol Actions
T863 is an orally active, selective and potent DGAT1 (Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitor that interacts with the acyl-CoA binding site of DGAT1, and inhibits triacylglycerol synthesis in cells. T863 causes weight loss, reduction in serum and liver triglycerides, and improved insulin sensitivity in obese mice.
T863 is an orally active, selective and potent DGAT1 inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Dgat1 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?