Przejdź do
SML0541
7α,25-Dihydroxycholesterol
≥98% (HPLC), powder, GPR183 agonist
Synonim(y):
5-Cholesten-3β,7α,25-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.65
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7α,25-Dihydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
Application
7α,25-Dihydroxycholesterol has been used as a ligand for G protein-coupled receptor 183 (Gpr183).
Biochem/physiol Actions
7α,25-Dihydroxycholesterol (7α,25-OHC) is a potent and selective endogenous ligand for the orphan GPCR receptor EBI2 (GPR183) with an EC50 value in the picomolar range. The newly discovered EBI2–oxysterol signalling pathway has been shown to have an important role in the adaptive immune response, including a role in driving immune cell migration. In vitro and in vivo studies showed that 7,25-OHC can serve as a chemokine directing migration of B cells, T cells and dendritic cells.
7α,25-Dihydroxycholesterol is a potent agonist of the orphan GPCR receptor EBI2 (GPR183); directs immune cell migration.
7α,25-Dihydroxycholesterol has an ability to block the early steps of T-cell activation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700080P700024P700096P
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7α,25-Dihydroxycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What the optimal dissolvent of the compound for in vivo mouse injection?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at a concentration of 5 mg/mL. This stock solution can then be diluted with aqueous solutions such as PBS. This product is not sterile and has not been tested for in vivo or in vitro use.
      Please see the link below to review articles that may offer additional information for mouse studies:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/sml0541?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=sml0541&type=citation_search.