The stability of this material in solution at 4°C has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3)C(=O)O)CC(OC2)(C)C
InChI
1S/C18H18N2O4S2/c1-18(2)8-11-12(9-24-18)26-15(13(11)16(22)23)20-17(25)19-14(21)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,19,20,21,25)
InChI key
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CID 1067700 is a potent and competitive inhibitor of Ras-related GTPases that potently binds to Rab7 nucleotide binding site.
CID 1067700 is a potent and competitive inhibitor of Ras-related GTPases.
CID 1067700 antagonizes ras-related protein Rab-7 and reduces class switch DNA recombination (CSR) in B cells and survival of plasma cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
After resuspending 5 mg CID 1067700 in DMSO, should it still be stored at 4°C or should it be stored at -20°C?