Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCO)c1c(ccc(c1)c2[s]c(nc2C)NC(=O)C)Cl
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c1-8-13(23-14(17-8)18-9(2)20)10-3-4-11(15)12(7-10)24(21,22)16-5-6-19/h3-4,7,16,19H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18,20)
InChI key
JFVNFXCESCXMBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
PIK-93 inhibits of replication of enterovirus including polio and hepatitis C. PIK93 is a potent, selective, ATP competitive and reversible inhibitor of PI3Kγ and PI4KIIIβ (IC50 = 16 nM and 19 nM, respectively). Also PIK93 moderately inhibits other members of the family including p110δ, PI 3-KC2β, hsVPS34, ATM, p110β and PI 4-KIIIα (IC50 = 0.120, 0.140, 0.320, 0.490, 0.590 and 1.1 μM, respectively). PIK93 blocks ceramide transfer protein-mediated ceramide traffic between endoplasmic reticulum and Golgi.
PIK93 is an Inhibitor of enterviruses (including polio and hepatitis C) replication; PIK93 is a potent, selective, ATP competitive and reversible inhibitor of PI3Kγ and PI4KIIIβ.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?