Przejdź do
SML0550
Nestorone
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
17-(Acetyloxy)-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione acetate, Elcometrine, Nestoron, ST-1435, ST1435
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
370,60 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
370,60 zł
Cena katalogowa436,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@]1(C(C)=O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-21-20-7-5-16-12-17(26)6-8-18(16)19(20)9-10-22(21,4)23(13,14(2)24)27-15(3)25/h12,18-21H,1,5-11H2,2-4H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
CKFBRGLGTWAVLG-GOMYTPFNSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Nestorone is a potent progesterone receptor agonist with no androgenic, estrogenic, or glucocorticoid-like activities.
Nestorone is a potent progesterone receptor agonist with no androgenic, estrogenic, or glucocorticoid-like activities. Nestorone has been used as a female contraceptive, and recent studies inidicate that it may be useful as a male contraceptive as well. It has also been shown to have neurogenic and neuroprotective activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1568007P3300000PHR1142
Progesterone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568007
Progesterone
Progesterone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3300000
Progesterone
description
≥97% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)