Przejdź do
SML0572
Valspodar
≥98% (HPLC), P-glycoprotein (MDR1) inhibitor, powder
Synonim(y):
6-[(2S,4R,6E)-4-Methyl-2-(methylamino)-3-oxo-6-octenoic acid]cyclosporin D, Amdray, PSC833, [3′-Desoxy-3′-oxo-MeBmt]1-[Val]2-cyclosporin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H111N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1214.62
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Valspodar, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N(CC(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](C\C=C\C)C)C)C(C)C)C
InChI
1S/C63H111N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-52H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52+/m1/s1
InChI key
YJDYDFNKCBANTM-QCWCSKBGSA-N
Application
Valspodar/ PSC-833 has been used as a ABCB1 (P-glycoprotein) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Valspodar is a nonimmunosuppressive cyclosporin analog and potent P-glycoprotein (MDR1) inhibitor.
Valspodar is a nonimmunosuppressive cyclosporin analog and potent P-glycoprotein (MDR1) inhibitor. Valspodar reverses multidrug resistance (MDR) by inhibiting cellular drug efflux mediated by P-glycoprotein.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML15751A04280
description
≥98% (HPLC)
description
≥96.5% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)