Przejdź do
SML0579
EVP4593
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-N-[2-(4-Phenoxyphenyl)ethyl]quinazoline-4,6-diamine, N4-[2-(4-Phenoxyphenyl)ethyl]-4,6-quinazolinediamine, QNZ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt SML0579, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(C(NCCC2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=NC=N4)=C4C=C1
InChI
1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26)
InChI key
IBAKVEUZKHOWNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EVP4593 is a high affinity partial antagonist of NF-KB pathway activation acting by inhibiting store-operated calcium (Ca2+) entry (SOC).
EVP4593 is a high affinity partial antagonist of NF-KB pathway activation acting by inhibiting store-operated calcium (Ca2+) entry (SOC). It appears that EVP4593 targets heteromeric channels containing TRPC1 as one of the subunits in HD neurons. EVP4593 exhibits neuroprotective effects from glutamate toxicity in nanomolar concentrations.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels, Cytokine Receptors (Interleukin-1 Receptor/TIR Family) and Cytokine Receptors (Tumor Necrosis Receptor Family) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Air sensitive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)