Przejdź do
SML0580
Nutlin-3a
≥98% (HPLC), MDM2 inhibitor, powder
Synonim(y):
(-)-4-(4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl)piperazin-2-one, (-)-Nutlin-3, 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]carbonyl]piperazin-2-one, 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-Piperazinone, Nutlin 3a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H30Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nutlin-3a, ≥98% (HPLC)
ligand
nutlin-3a
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -130 to -154° (c=0.5, CDCl3)
reaction suitability
reagent type: ligand
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
Application
Nutlin-3a has been used as a tumor suppressor p53(TP53) stabilizer and as an inhibitor of the mouse double minute 2 homolog (MDM2)–p53 interaction.
Biochem/physiol Actions
Nutlin-3a [(-)-Nutlin] is a more potent diastereoisomer of racemic MDM2 antagonist Nutlin-3. It was called enantiomer-a since it elutes as the first peak from chiral purification of racemic nutlin-3. Nutlin-3a is a potent inhibitor of MDM2 (mouse double minute 2) binding to p53 that induces the expression of p53 regulated genes, and shows potent antiproliferative activity in cells expressing functional p53. Nutlin-3a is 150 times more potent than Nutlin-3b.
Nutlin-3a [(-)-Nutlin] is a potent inhibitor of MDM2 (mouse double minute 2) binding to p53; Mdm2 antagonist.
Nutlin-3a is a potent nongenotoxic drug. It acts as a tumor suppressor p53 (TP53) activator and stabilizer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)