Przejdź do
SML0593
CGP52432
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
[3-[[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]amino]propyl](diethoxymethyl)-phosphinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
517,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
2065,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24Cl2NO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
517,65 zł
Cena katalogowa609,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(O)(C(OCC)OCC)CCCNCc1cc(c(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C15H24Cl2NO4P/c1-3-21-15(22-4-2)23(19,20)9-5-8-18-11-12-6-7-13(16)14(17)10-12/h6-7,10,15,18H,3-5,8-9,11H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
GJZVQXWEIYRHBE-UHFFFAOYSA-N
Application
CGP52432 has been used as a γ-aminobutyric acid B (GABAB) antagonist:
  • to study its effects on the simulation of the onset of status epilepticus (SE) in mice
  • for voltage-clamp recording in mice neurons
  • to study its effects on the GABAB receptor-mediated neurotransmission in guinea pig hippocampus
Biochem/physiol Actions
CGP52432 is a very potent antagonist of GABAB receptors.
CGP52432 is a very potent antagonist of GABAB receptors. (IC50 = 85 nM).
CGP52432 participates in inhibiting the glycine overflow in the hippocampus.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Do not freeze.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review