Przejdź do
SML0618
NSC697923
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Nitro-5-tosylfuran, 2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5-nitro-Furan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2[o]c(cc2)[N+](=O)[O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI key
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
NSC697923 stimulates apoptosis in p53 mutant neuroblastoma (NB) cells by triggering JNK (c-Jun N-terminal kinases) pathway. This ubiquitin-conjugating enzyme E2 N (UBE2N) inhibitor is considered as an important treatment option for neuroblastoma (NB) patients. NSC697923 prevents the multiplication and survival of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cells in vitro.
Application
NSC697923 has been used as an inhibitor in STING-dependent NF-κB (nuclear factor-κB) activation after DNA damage, mediated by TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6).
Biochem/physiol Actions
NSC697923 is a cell-permeable and selective inhibitor of the ubiquitin-conjugating (E2) enzyme Ubc13-Uev1A that blocks the formation of the Ubc13 - ubiquitin thioester conjugate, and suppresses constitutive NF-kB activity in ABC-DLBCL cells. Also, NSC697923 inhibits the proliferation and survival of ABC-DLBCL and GCB-DLBCL cancer cells.
NSC697923 is a cell-permeable and selective inhibitor of the ubiquitin-conjugating (E2) enzyme Ubc13-Uev1A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
662107709468709395
description
≥98% (HPLC)
description
The UbcH13 Inhibitor, NSC697923 controls the biological activity of UbcH13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
description
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (CP)
assay
≥90% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)