Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C122H196N40O39 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
2847.11 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
AC253 is an antagonist of Amylin, one of the peptides in the Calcitonin-gene related peptide (CGRP) family. In recent studies. AC253 restored memories in brain cells taken from animals used as models of Alzheimer′s disease. Application of AC253 significantly enhanced long-term potentiation (LTP) when given to 6- to 12-month-old TgCRND8 mice that normally show blunted LTP. In other studies, AC25 neutralized the depressant effects of Aβ(1-42) on hippocampal LTP without affecting baseline transmission or LTP on its own.
AC253 is an antagonist of Amylin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?