Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
Nazwa produktu
ML-SA1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(C(=O)c4c(cccc4)C3=O)CC(=O)N1C(CC(c2c1cccc2)C)(C)C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
InChI key
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description clone MLN128, purified from hybridoma cell culture |
| form powder | form powder | form powder | form buffered aqueous solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?