Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 754,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Mitochondrial Fusion Promoter M1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)NNC(=C)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI key
WMAGOVJOXMBLHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mitochondrial Fusion Promoter M1 has been used as a fusion promoter:
- to study its effects on peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator (PGC)-1α expression in breast cancer cells
- to study the link between nucleoside diphosphate kinase 3 (NME3)-regulated mitochondrial fluctuations and stability of genome in NME3 knockdown cells
- to study its effects on mitochondrial fusion in neuronal cells
Biochem/physiol Actions
Mitochondrial Fusion Promoter M1 is a cell permeable hydrazone that enhances mitochondrial fusion.
Mitochondrial Fusion Promoter M1 is a cell permeable hydrazone that enhances mitochondrial fusion. M1 protects cells from mitochondrial fragmentation associated cell death. Mitochondrial Fusion Promoter M1 does not interfere with endoplasmic reticula (ER) and lysosomes morphology.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitochondrial Fusion Promoter M1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?