Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0630, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC4(CCOCC4)c3ccc(cc3)OC)C(=O)c1ccc(cc1)NC(=O)c2[o]ccc2
InChI
1S/C25H26N2O5/c1-30-21-10-6-19(7-11-21)25(12-15-31-16-13-25)17-26-23(28)18-4-8-20(9-5-18)27-24(29)22-3-2-14-32-22/h2-11,14H,12-13,15-17H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
InChI key
ZJZWZIXSGNFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
JW55 is a potent and selective inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, that functions via inhibition of the PARP domain of tankyrase 1 and tankyrase 2
JW55 is a potent and selective inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, that functions via inhibition of the PARP domain of tankyrase 1 and tankyrase 2 (TNKS1/2) leading to stabilization of AXIN2 followed by increased degradation of β-catenin. JW55 specifically inhibits canonical Wnt signaling that results in reduced cell-cycle progression, proliferation, and colony formation in colon carcinoma cell lines.
Other Notes
JW55 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the JW55 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?