Przejdź do
SML0632
Fialuridine
≥98% (HPLC), powder, nucleoside analog
Synonim(y):
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodo-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, FIAU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10FIN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fialuridine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C(NC(C(I)=C2)=O)=O
InChI
1S/C9H10FIN2O5/c10-5-6(15)4(2-14)18-8(5)13-1-3(11)7(16)12-9(13)17/h1,4-6,8,14-15H,2H2,(H,12,16,17)/t4-,5+,6-,8-/m1/s1
InChI key
IPVFGAYTKQKGBM-BYPJNBLXSA-N
General description
Fialuridine (1-(2-deoxy-2-fluoro-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, or FIAU) is an antiviral agent. It is a thymidine-based nucleoside analogue.
Application
Fialuridine has been used in the selection of clones.
Biochem/physiol Actions
Fialuridine is a nucleoside analog antiviral agent.
Fialuridine is a nucleoside analog antiviral agent. The compound displays significant mitochondrial toxicity.
Fialuridine (1-(2-deoxy-2-fluoro-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, or FIAU) and its metabolites blocks DNA polymerase at sites of multiple adjacent analog incorporation, reduces the presence of mtDNA (mitochondrial DNA) and results in mitochondrial structural defects in cultured hepatoblasts. It is considered as an efficient drug against hepatitis B virus (HBV) infection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP1126
Trifluridine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1126
Trifluridine
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)