Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł 601,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł 1785,00 zł |
Informacje o tej pozycji
601,80 zł
Cena katalogowa708,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)Nc3nc(nc5c3cc(c(c5)OCCCN6CCCCC6)OC)N4CCN(CCC4)C(C)C)C1CCCCC1
InChI
1S/C36H59N7O2/c1-28(2)41-19-10-20-43(24-23-41)36-38-32-27-34(45-25-11-18-40-16-8-5-9-17-40)33(44-3)26-31(32)35(39-36)37-29-14-21-42(22-15-29)30-12-6-4-7-13-30/h26-30H,4-25H2,1-3H3,(H,37,38,39)
InChI key
OUKWLRHRXOPODD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description The Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 935693-62-2, controls the biological activity of Histone Lysine Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color off-white | color off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?