Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H39N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc2nc(NCCCO)n(CC(=O)c3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc1C
InChI
1S/C28H39N3O3/c1-17-12-22-23(13-18(17)2)31(26(30-22)29-10-9-11-32)16-24(33)19-14-20(27(3,4)5)25(34)21(15-19)28(6,7)8/h12-15,32,34H,9-11,16H2,1-8H3,(H,29,30)
InChI key
CYCGGKILBWERDJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CID2858522 specifically inhibits NF-kB activation downstream of protein kinsase C (PKC).
CID2858522 specifically inhibits NF-kB activation downstream of protein kinsase C (PKC). CID2858522 dose dependently inhibits NF-kB reporter activity in PMA-ionomycin stimulated HEK293 cells, but does not affect NF-kB activity in cells challenged with TNFa, retinoic acid, or stimulation of the toll-like receptor signaling pathway.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥99% |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?