Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N6 · CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCNc1ccc2ncc(-c3ccc4[nH]ncc4c3)n2n1
InChI
1S/C16H16N6.C2HF3O2/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20);(H,6,7)
InChI key
ILWYDZNXJQESDI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CHR-6494 is a potent and selective Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) inhibitor that blocks H3T3ph phosphorylation. CHR-6494 causes cell cycle arrest in G2/M and subsequent apoptosis. CHR-6494 causes an abnormal duplication of centrosomes and mitotic catastrophe in cancer cells.
CHR-6494 is a potent and selective Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description L × W 570 mm × 570 mm, Grade 17 CHR, white cellulose, hydrophilic, pack of 100 ea | description - |
| form powder | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL |
| color white to beige | color - | color off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?